Imprimer
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302035-1G PC302035-5G PC302035-10G
APOSPC302035-1GEA 30.6 EUR
APOSPC302035-1G APOSPC302035-5G APOSPC302035-10G
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₈ClFO₂
Point de fusion: 80…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116058
Numéro CAS: 881189-65-7