Imprimer
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302031-25G PC302031-5G PC302031-1G
APOSPC302031-25GEA 34.8 EUR
APOSPC302031-25G APOSPC302031-5G APOSPC302031-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
Point de fusion: 30…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409082
Numéro CAS: 34636-92-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III