Imprimer
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302029-1G PC302029-5G PC302029-10G PC302029-25G PC302029-100G
APOSPC302029-1GEA 126 EUR
APOSPC302029-1G APOSPC302029-5G APOSPC302029-10G APOSPC302029-25G APOSPC302029-100G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832350
Numéro CAS: 1017779-14-4