Imprimer
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302016-1G PC302016-5G PC302016-10G
APOSPC302016-1GEA 87 EUR
APOSPC302016-1G APOSPC302016-5G APOSPC302016-10G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂Cl₂F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519347
Numéro CAS: 1092461-02-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III