Imprimer
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302015-1G PC302015-5G
APOSPC302015-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302015-1G APOSPC302015-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄Cl₂F₃N
Poids moléculaire: 230.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226279
Numéro CAS: 6656-72-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III