Imprimer
2,4-Dichloro-5-fluorobenzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302011-1G PC302011-5G
APOSPC302011-1GEA 133 EUR
APOSPC302011-1G APOSPC302011-5G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzylamine 97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₆Cl₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660211
Numéro CAS: 939980-28-6