Imprimer
2,3-Difluoro-6-méthoxyphénol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3,4-Difluoro-2-hydroxyanisole
PC302010-1G PC302010-5G PC302010-10G
APOSPC302010-1GEA 121 EUR
APOSPC302010-1G APOSPC302010-5G APOSPC302010-10G
2,3-Difluoro-6-méthoxyphénol 97%
2,3-Difluoro-6-méthoxyphénol
Formule: C₇H₆F₂O₂
Poids moléculaire: 160.12 g/mol
Point de fusion: 44…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116024
Numéro CAS: 186306-70-7