2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₉F₂NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115987 Numéro CAS: 886500-75-0 UN: 3259 ADR: 8,III |