Imprimer
Acide 2,3-dichloro-6-fluorobenzoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302005-25G PC302005-5G PC302005-1G PC302005-100G
APOSPC302005-25GEA 346 EUR
APOSPC302005-25G APOSPC302005-5G APOSPC302005-1G APOSPC302005-100G
Acide 2,3-dichloro-6-fluorobenzoïque 97%
Acide 2,3-dichloro-6-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₃Cl₂FO₂
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090506
Numéro CAS: 32890-91-8