2,4-Dinitro-5-fluoroaniline 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄FN₃O₄ Point de fusion: 185…190 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007150 Numéro CAS: 367-81-7 |