Imprimer
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Dinitrobenzotrifluoride
PC3018-100G PC3018-25G PC3018-500G
APOSPC3018-100GEA 69.6 EUR
APOSPC3018-100G APOSPC3018-25G APOSPC3018-500G
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluène 99%
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluène
Formule: C₇H₃F₃N₂O₄
Point d'ébullition: 127…129 °C/9mmHg
Point de fusion: 47…52 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007233
Numéro CAS: 401-99-0
EINECS: 206-935-2