Imprimer
Dimethyl octafluoroadipate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Dimethyl Octafluorohexanedioate, Dimethyl Perfluoroadipate, Octafluoroadipic Acid Dimethyl Ester, Perfluoroadipic Acid Dimethyl Ester, Octafluorohexanedioic Acid Dimethyl Ester
PC3015T-100G PC3015T-25G PC3015T-5G
APOSPC3015T-100GEA 343 EUR
APOSPC3015T-100G APOSPC3015T-25G APOSPC3015T-5G
Dimethyl octafluoroadipate 98%
Dimethyl octafluoroadipate
Formule: C₈H₆F₈O₄
Point d'ébullition: 120 °C
Densité: 1,547 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042267
Numéro CAS: 3107-98-0