Hexafluoroglutarate de diméthyle 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆F₆O₄ Point d'ébullition: 100 °C/34mmHg Densité: 1,4856 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00155851 Numéro CAS: 1513-62-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...