Imprimer
Dimethyl dodecafluorosuberate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dimethyl perfluorosuberate
PC3011-100G PC3011-25G PC3011-5G
APOSPC3011-100GEA 1360 EUR
APOSPC3011-100G APOSPC3011-25G APOSPC3011-5G
Dimethyl dodecafluorosuberate
Dimethyl dodecafluorosuberate
Formule: C₁₀H₆F₁₂O₄
Point d'ébullition: 152 °C/60mmHg
Point de fusion: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044088
Numéro CAS: 2062-20-6