Imprimer

(4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): (4-((6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)methanol

PC300941-1G PC300941-5G
APOSPC300941-1GEA 249 EUR
APOSPC300941-1G APOSPC300941-5G
(4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₂
Poids moléculaire: 269.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10703547
Numéro CAS: 1086376-61-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR