Imprimer
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
PC3009-1G PC3009-25G PC3009-5G
APOSPC3009-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3009-1G APOSPC3009-25G APOSPC3009-5G
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
Point de fusion: 168…171 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095100
Numéro CAS: 352534-79-3