Imprimer
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-iodo-3-(trifluoromethyl)pyrazole, 1H-Pyrazole, 4-iodo-3-(trifluoromethyl)-, 3-(Trifluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole, 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC300801-1G PC300801-5G PC300801-10G PC300801-25G
APOSPC300801-1GEA 55.1 EUR
APOSPC300801-1G APOSPC300801-5G APOSPC300801-10G APOSPC300801-25G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
Formule: C₄H₂F₃IN₂
Point de fusion: 137…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064883
Numéro CAS: 866638-72-4