N-Butyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(Butylamino)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule:
C₁₀H₁₂ClF₃N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11119963 Numéro CAS: 1041535-26-5 |