Imprimer
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300733-1G PC300733-5G PC300733-10G
APOSPC300733-1GEA 109 EUR
APOSPC300733-1G APOSPC300733-5G APOSPC300733-10G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide
Formule: C₈H₈F₃N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01565843
Numéro CAS: 402479-94-1