Imprimer
2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC300693-1G PC300693-10G PC300693-5G
APOSPC300693-1GEA 217 EUR
APOSPC300693-1G APOSPC300693-10G APOSPC300693-5G
2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₆H₇F₃N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20037418
Numéro CAS: 1372711-01-7