Ethyl-2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₁₂FNO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00239291 Numéro CAS: 35978-33-7 |