Imprimer
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidin-4-one
PC300676-10G PC300676-1G PC300676-5G
APOSPC300676-10GEA 705 EUR
APOSPC300676-10G APOSPC300676-1G APOSPC300676-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Formule: C₁₀H₁₀F₃N₃O
Poids moléculaire: 245.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027162
Numéro CAS: 937604-44-9