Imprimer
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
PC300664-1G PC300664-250MG
APOSPC300664-1GEA 190 EUR
APOSPC300664-1G APOSPC300664-250MG
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₆F₃N₃
Poids moléculaire: 259.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09042650
Numéro CAS: 863675-89-2