Imprimer
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC300644-1G PC300644-5G PC300644-10G PC300644-250MG
APOSPC300644-1GEA 116 EUR
APOSPC300644-1G APOSPC300644-5G APOSPC300644-10G APOSPC300644-250MG
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₇F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311991
Numéro CAS: 383907-17-3