Imprimer
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300639-1G PC300639-5G
APOSPC300639-1GEA 186 EUR
APOSPC300639-1G APOSPC300639-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₈H₄ClF₃N₄O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505058
Numéro CAS: 1215564-15-0