2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formule:
C₈H₆F₃NO Point de fusion: 45…47 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11035943 Numéro CAS: 545394-83-0 |