Imprimer
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300578-1G PC300578-5G PC300578-10G
APOSPC300578-1GEA 58 EUR
APOSPC300578-1G APOSPC300578-5G APOSPC300578-10G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
Formule: C₈H₈ClF₃N₂O
Poids moléculaire: 240.61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568236
Numéro CAS: 1053656-91-9