Imprimer
Ethyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300550-1G PC300550-5G
APOSPC300550-1GEA 174 EUR
APOSPC300550-1G APOSPC300550-5G
Ethyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₀F₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505029
Numéro CAS: 1217018-83-1