Imprimer
Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300545-1G PC300545-5G PC300545-10G
APOSPC300545-1GEA 139 EUR
APOSPC300545-1G APOSPC300545-5G APOSPC300545-10G
Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₉F₃O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100110
Numéro CAS: 1132650-51-1