4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₇ClF₃NO₃ Point de fusion: 156…159 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11840267 Numéro CAS: 105626-87-7 |