Imprimer
5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300526-1G PC300526-5G PC300526-10G
APOSPC300526-1GEA 172 EUR
APOSPC300526-1G APOSPC300526-5G APOSPC300526-10G
5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₀F₃NO₄
Poids moléculaire: 289.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569312
Numéro CAS: 874765-55-6