Imprimer
3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Oxo-4-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}but-2-enoic acid
PC300522-1G PC300522-5G
APOSPC300522-1GEA 94.4 EUR
APOSPC300522-1G APOSPC300522-5G
3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
Formule: C₁₁H₈F₃NO₄
Poids moléculaire: 275.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00169478
Numéro CAS: 298217-69-3