Imprimer
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-thiazolecarboxylic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300520-1G PC300520-5G PC300520-25G
APOSPC300520-1GEA 46.4 EUR
APOSPC300520-1G APOSPC300520-5G APOSPC300520-25G
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-thiazolecarboxylic acid 96%
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865138
Numéro CAS: 144061-16-5