Imprimer
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3003-1G PC3003-5G
APOSPC3003-1GEA 116 EUR
APOSPC3003-1G APOSPC3003-5G
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆F₃NO₃
Point de fusion: 201…207 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00276997
Numéro CAS: 175203-84-6