Imprimer
3-(Trifluoromethoxy)benzeneacetyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC300007-50MG PC300007-250MG PC300007-500MG
APOSPC300007-50MGEA 123 EUR
APOSPC300007-50MG APOSPC300007-250MG APOSPC300007-500MG
3-(Trifluoromethoxy)benzeneacetyl chloride
3-(Trifluoromethoxy)benzeneacetyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17018703
Numéro CAS: 929612-79-3
UN: 3261
ADR: 8,III