Imprimer
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300002-1G PC300002-5G PC300002-10G
APOSPC300002-1GEA 163 EUR
APOSPC300002-1G APOSPC300002-5G APOSPC300002-10G
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₂FNO₃
Point de fusion: 152…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07359954
Numéro CAS: 63674-46-4