Imprimer
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Carboxy-4-fluorophenylboronic Acid, 3-Carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid
PC2998-25G PC2998-5G PC2998-100G
APOSPC2998-25GEA 89.9 EUR
APOSPC2998-25G APOSPC2998-5G APOSPC2998-100G
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₄
Point de fusion: 217…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095129
Numéro CAS: 872460-12-3