4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈BFO₃ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06796422 Numéro CAS: 481725-35-3 |