Imprimer
3-Amino-6-fluoro-2-methylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Fluoro-2-methylpyridin-3-amine
PC2988-1G PC2988-5G PC2988-25G
APOSPC2988-1GEA 79.9 EUR
APOSPC2988-1G APOSPC2988-5G APOSPC2988-25G
3-Amino-6-fluoro-2-methylpyridine
3-Amino-6-fluoro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₇FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094949
Numéro CAS: 28489-47-6