Imprimer
4-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): α,α,α-Trifluoro-p-toluènesulfonamide
PC2981-25G PC2981-5G
APOSPC2981-25GEA 65.4 EUR
APOSPC2981-25G APOSPC2981-5G
4-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
4-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
Point de fusion: 181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159251
Numéro CAS: 830-43-3