Imprimer
3-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): α,α,α-Trifluoro-m-toluènesulfonamide
PC2979-10G PC2979-1G PC2979-5G
APOSPC2979-10GEA 114 EUR
APOSPC2979-10G APOSPC2979-1G APOSPC2979-5G
3-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
3-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
Point de fusion: 122…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042421
Numéro CAS: 672-58-2