Imprimer
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2974-1G PC2974-5G PC2974-25G
APOSPC2974-1GEA 134 EUR
APOSPC2974-1G APOSPC2974-5G APOSPC2974-25G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09258966
Numéro CAS: 947534-62-5