Imprimer
3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2964-5G PC2964-1G PC2964-25G
APOSPC2964-5GEA 52.2 EUR
APOSPC2964-5G APOSPC2964-1G APOSPC2964-25G
3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
3-Fluoro-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₆FNO₂
Point de fusion: 17,5…18 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08458093
Numéro CAS: 3013-27-2