Imprimer
Chlorure de 2,5-bis(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2948-25G PC2948-5G
APOSPC2948-25GEA 102 EUR
APOSPC2948-25G APOSPC2948-5G
Chlorure de 2,5-bis(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Chlorure de 2,5-bis(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₈H₃ClF₆O₂S
Point de fusion: 59…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094042
Numéro CAS: 351003-22-0
UN: 3261
ADR: 8,II