3,4-Difluorotoluène 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆F₂ Point d'ébullition: 110…113 °C Densité: 1,12 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 25 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075087 Numéro CAS: 2927-34-6 UN: 1993 ADR: 3,III |