Imprimer
2,5-Difluorotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,4-Difluoro-2-methylbenzene
PC2940-10G PC2940-25G
APOSPC2940-10GEA 21.9 EUR
APOSPC2940-10G APOSPC2940-25G
2,5-Difluorotoluène 98%
2,5-Difluorotoluène
Formule: C₇H₆F₂
Point d'ébullition: 115…117 °C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000347
Numéro CAS: 452-67-5
UN: 2388
ADR: 3,II