Imprimer
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC2931-250MG PC2931-1G
APOSPC2931-250MGEA 99.2 EUR
APOSPC2931-250MG APOSPC2931-1G
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95+%
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol
Formule: C₁₀H₁₂F₃N₃O
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311906
Numéro CAS: 401930-07-2