Imprimer
2,4-Difluorotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4-Difluoro-1-methylbenzene
PC2930-100G PC2930-25G PC2930-5G
APOSPC2930-100GEA 122 EUR
APOSPC2930-100G APOSPC2930-25G APOSPC2930-5G
2,4-Difluorotoluène 98%
2,4-Difluorotoluène
Formule: C₇H₆F₂
Point d'ébullition: 113…117 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 15 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000332
Numéro CAS: 452-76-6
EINECS: 207-211-9
UN: 1993
ADR: 3,II