Imprimer
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2919-1G PC2919-5G
APOSPC2919-1GEA 143 EUR
APOSPC2919-1G APOSPC2919-5G
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₄ClFN₂O
Point de fusion: 300…301 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200879
Numéro CAS: 84163-16-6