2-Fluoro-4-iodopyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₃FIN Point de fusion: 57…59 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03092926 Numéro CAS: 22282-70-8 |